missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOX2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SHOX2 |
---|---|
Konzentration | 500 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17284606
|
Proteintech
16366-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17274606
|
Proteintech
16366-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The SHOX2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human SHOX2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SHOX2 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spezifikation
SHOX2 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
IgG |
500 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
6474 | |
Primary |