missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHQ1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18472398 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18472398 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18472398 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281793MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SHQ1 Polyclonal antibody specifically detects SHQ1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SHQ1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp686H07226, FLJ10539, protein SHQ1 homolog, SHQ1 homolog (S. cerevisiae), Shq1p
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SHQ1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SHQ1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of SHQ1. Amino Acid Squence: LAPRKSRTAKPLVEEIG
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55164
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.