Learn More
Cole-Parmer™ SI-200-Serie Stuart™ Mikrotiterplatten-Schüttelinkubator
Artikelnummer. 15837894
Change view
Click to view available options
Modell:
SI505
SI505/IQOQ
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
15837894 SI505/IQOQ 1 Stück
11986458 SI505 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15837894 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 7952012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die SI-200-Serie Stuart™ Der Mikrotiterplatten-Schüttelinkubator wurde speziell für das Mischen kleiner Flüssigkeitsmengen in einer temperaturkontrollierten Umgebung entwickelt.
  • Die mikroprozessorgesteuerte Schüttelgeschwindigkeit gewährleistet Genauigkeit.
  • Hohe Schüttelgeschwindigkeit bis zu 1250 U/min.
  • Ein Orbit von 1,5 mm Durchmesser ist ideal für Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen.
  • Temperatur und Geschwindigkeit lassen sich einfach auf dem Digitaldisplay einstellen und ablesen.
  • Die einzigartige, einziehbare Plattform ermöglicht einfaches Be- und Entladen.
  • Diese Mikrotiterplatten-Schüttelinkubatoren kombinieren hohe Geschwindigkeit mit winziger Umlaufbahn, um die für kleine Probenvolumina erforderliche Vibrationsschüttelwirkung zu erzeugen.
  • Alle Modelle verfügen über einen Timer, der von 1 Sekunde bis 9 Tagen eingestellt werden kann.
  • Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm und die Rüttelbewegung stoppt, während der Inkubator weiterläuft.
  • Die einziehbare Plattform rastet während des Betriebs sicher ein.
  • Eine rutschfeste Matte sorgt dafür, dass die Mikroplatten auch bei hohen Schüttelgeschwindigkeiten sicher auf der Plattform bleiben.
  • Bestellen Sie Röhrchengestelle, die für verschiedene Mikrozentrifugenröhrchengrößen geeignet sind.
  • Bietet Platz für 4 x Mikrotiterplatten oder 2 x Mikrotiterplatten-Gestelle.
  • Eine Wasserschale aus Edelstahl sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 %, um eine Beschädigung der Proben zu verhindern.
  • Eingebaut USB Die Verbindung und die dazugehörige Software ermöglichen die Langzeitüberwachung der Inkubatortemperatur über einen PC.
  • Bestellen Sie das Modell 79520-12 mit IQ/OQ-Dokumentation (Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung), um die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
Spezifikation
Orbit 16 mm (0,625 in.)
Drehzahlbereich 250 bis 1.250 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 7 bis 60 °C
Aufnahmevermögen 4 x Mikrotiterplatten oder 2 x Mikrotiterplatten-Gestelle
Produkttyp Schüttel-Inkubator
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 44,6 °F bis 140 °F
Frequenz 50 Hz
Abmessungen (L x B) Plattform 22 x 22 cm
Abmessungen (L x B x H) 30 x 30,7 x 19 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.6 ft.
Höhe (metrisch) 19 cm
Länge (angloamerikanisch) 1 ft.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 ft.
Breite (metrisch) 30.7 cm
Modell SI505/IQOQ
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in der Zellkultur
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten
Enthält Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ)
Anzahl Positionen 4
Zeitschaltbereich 1 Sek. bis 9 Tage