Learn More
Sibutramin-Hydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15771799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15771799 1 g 1 Gramm
15781799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15771799 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 125494-59-9 | C17H29Cl2NO | 334.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125494-59-9
Summenformel C17H29Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
InChI-Schlüssel KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 64765
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sibutramine hydrochloride monohydrate
Menge 1 g