Learn More
Bohlender™ PMMA-Big-Star-Exsikkator B 585 x T 555 x H 560 mm
Entwickelt für die Lagerung oder Trocknung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte mit Kieselgel. Sicco™ Big Star Exsikkatoren sind ideal für die Lagerung von Referenzmaterialien, Rückstellproben, metallographischen Proben, Tabak- und DNA-Proben.
Marke:  Bohlender™ V1896-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10420922
  • 3026.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dicht schließende Tür mit Magnetverschluss und umlaufender Gummidichtung schützt den Inhalt vor Kontamination
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglasscheiben
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
  • Teleskop-Einlegeböden
  • Exsikkatorschale
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PMMA-Acrylglas, Aluminiumrahmen
Exsikkatoren ohne Vakuum
156 L