Learn More
Tocris Bioscience™ SID 26681509
Cathepsin L inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 362550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413314
  • 1087.94 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC 50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
Spezifikation
Spezifikation
SID 26681509
>97
50mg
SID 26681509
539.65