Learn More
Tocris Bioscience™ SID 26681509
Cathepsin L inhibitor
N.V.
Spezifikation
Reinheit >97%
Produkttyp SID 26681509
Molekulargewicht 539.65
Hemmstoffe SID 26681509
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
Spezifikation
Spezifikation
>97%
SID 26681509
539.65
SID 26681509