missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siduron, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 16350178
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Beinhaltet

Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
Siduron1982-49-61000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material Siduron
CAS 1982-49-6, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C14H20N2O
MDL-Nummer MFCD00072453
InChI-Schlüssel JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCCCC1NC(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 232.33
PubChem CID 16116
ChEBI CHEBI:81744
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Menge 1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'