Learn More
Endecotts™ Kalibrierkugel für Sieb
Siebkugeln, die zur Verbesserung der Siebung von klebrigem Material verwendet werden
Marke: Endecotts™ ZSICSA-1.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Kugeln sind rückführbar auf das United Kingdom National Physical Laboratory
- Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von 1 μm
- Kalknatronglas-Mikrokugeln gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen
- Zu den Standardwerten gehört eine Kalibrierungstafel
Spezifikation
Mikrosphären | |
Kalknatronglas | |
Sieb | |
-14 Netze |