missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Signal sequence receptor delta Antibody (26G5), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18159897 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18159897 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18159897 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242656F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Signal sequence receptor delta Monoclonal specifically detects Signal sequence receptor delta in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Signal sequence receptor delta
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 26G5
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias signal sequence receptor, delta (translocon-associated protein delta), SSR-delta, translocon-associated protein delta, translocon-associated protein subunit delta, TRAP-delta, TRAPDSignal sequence receptor subunit delta
Gensymbole SSR4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human SSR4 (24-144aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6748
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.