Beschreibung
- Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
- LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
- Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Signalbox T5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Sensoren und Sicherheits-Abfalldeckel |
| Länge (metrisch) | 3 m |
| Steckertyp | EU-Ausführung |
| Größe | 180 x 105 x 55 mm |
| Spannung | 230 V |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Füllstände |
| Enthält | T5 mit 5 Scheiben-Füllstandssensoren |