Beschreibung
Gewährleisten Sie mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Bläuungsreagenz der Signature Series scharfe Zellkerndetails.
- Gepuffert, um die richtige Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten
- Die spezielle Rezeptur vehindert die Ablösung des Gewebes vom Objektträger
- Erfordert nur eine einminütige Spülung mit Wasser, wohingegen herkömmliche Bläuungsreagenzien bis zu fünf Minuten erfordern
In 5 Liter-Verpackungen erhältlich
- Reduziert Kunststoffabfall um 90 %
- Erhöht die Färbungsstabilität
- Reduziert das Verschütten von Färbelösungen
- 35 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bläuungsreagenz |
| Menge | 1 gal. |
| pH | 8 |
| Form | Flüssig |