Learn More
Brand™ Silberbrand™ Glaspipetten mit Graduierung
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Silberbrand™ Messpipetten mit Kolben sind mit einem integrierten Kolben mit Rückholfeder ausgestattet, der das Pipettieren erleichtert. Auf Volumenabgabe kalibriert (TD, Ex). Die stark kontrastfarbige Graduierung in weißer Emailfarbe ermöglicht eine schnelle und einfache Volumenbestimmung.
19.15 € - 30.60 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenabgabe |
---|---|
Material | AR-GLAS™ Kalknatronglas, Soda Lime Glass |
Skala | Yes |
Graduierungsfarbe | Weißer Lack |
Graduierungsart | Enamel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Länge (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10708561
|
Brand™
31106 |
1 ml | 0.01 mL | 360 mm | ±0.01 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10130331
|
Brand™
31115 |
25 ml | 0.10 mL | 450 mm | ±0.20 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10180231
|
Brand™
31109 |
2 ml | 0.02 mL | 360 mm | ±0.02 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10140281
|
Brand™
31113 |
10 ml | 0.10 mL | 360 mm | ±0.10 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10252171
|
Brand™
31111 |
5 ml | 0.05 mL | 360 mm | ±0.05 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
- Integrierter Kolben mit Haltefedern zur Unterstützung der Pipettierung.
- Graduierungen aus weißem Email mit hohem Kontrast für schnelle und einfache Bestimmung des Volumens.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenabgabe | |
Yes | |
Enamel |
AR-GLAS™ Kalknatronglas, Soda Lime Glass | |
Weißer Lack |