Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit Braunglas-Absperrhahn
Artikelnummer. 10568021 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10568021 50 ml -
10132111 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568021 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 22318
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SILBERBRAND automatische Bürette, ausgestattet mit braunem seitlichem Absperrhahn und PTFE-Küken.
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Mit Glasküken im Titrationsabsperrhahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Ohne Flasche
Sperrhahn Brauner seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Küken
Gewährleistung 12 Monate