Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.05 ml |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,05 ml |
| Volumen (metrisch) Reservoir | 10 ml |
| Typ | Kompakte Bürette |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |