Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Bürette (Boro 5.4)
Artikelnummer. 10550913 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10550913 50 mL 1 Stück
10052422 25 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550913 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 13928
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
  • Die neue Generation der Büretten von BRAND™
  • Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar
  • Borosilikatglas 5.4
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Braun
    Kapazität (metrisch) 50 mL
    Material Borosilikatglas
    Graduierungen 0.1 ml
    Material des Sperrhahns PTFE
    Toleranz ±0,1 ml
    Volumen (metrisch) Reservoir 50 mL
    Typ Kompakte Bürette
    Class Klasse B
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385