Spezifikation
| Menge | 500 g |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Typ | Silika |
| Physikalische Form | Pulver |
| MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Dichte | 2g/cm3 bei 20 °C |
| CAS | 7631-86-9 |