Learn More
Macherey-Nagel™ Silika 60 Adsorbens
Artikelnummer. 10670542 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Partikelgröße:
< 0,08 mm
0,025 bis 0,04 mm
0,05 bis 0,2 mm
63 μm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Partikelgröße unitSize
10670542 1 kg 0,05 bis 0,2 mm 1 Kilogramm
10357981 1 kg < 0,08 mm 1 Kilogramm
10296471 1 kg 0,025 bis 0,04 mm 1 Kilogramm
10154711 5 kg 0,05 bis 0,2 mm 5 Kilogramm
10266571 5 kg < 0,08 mm 5 Kilogramm
10206481 5 kg 0,025 bis 0,04 mm 5 Kilogramm
10727282 5 kg 63 μm 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10670542 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 815320.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Partikelgröße 0,05 bis 0,2 mm
Porengröße ∼60Å
Verfahren Säulenchromatographie
Menge 1 kg
Oberfläche (metrisch) ∼500 m2/g
Typ Silika 60
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niederdruck-Säulenchromatografie