Learn More
MilliporeSigma™ Silica Gel 60 F254 Coated Glass-Backed TLC Plates
Allows analyzation of any substance when combined with suitable mobile phase.
Marke:  MilliporeSigma™ 1057190001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10386770
  • N.V. / 200 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Combination of unmodified silica gel 60 and polymeric binder for hard and adherent surface, resistant to crack and damage
  • Dense plate coating ensures narrow bands and maximum sample separation efficiency
  • Layer thickness of 250μm with mean particle size of 10 to 12μm
  • Green fluorescencing inorganic florescent indications for UV detection of colorless substance
  • Disposable
  • Available in broad range of sizes
  • Fibre case, paper box and plastic box packaging options
Applications:
  • In-process control in drug synthesis
  • Identity and stability testing of drugs
  • Quality control of pharmaceuticals, food and environmental samples
  • Residue analysis in food and environmental samples
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation