Learn More
Kieselgel 60, mit Fluoreszenzindikator, 0.060 bis 0.2 mm (70 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11385557
626.03 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
Dioxosilan
O=[Si]=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
Dioxosilan
O=[Si]=O
Trockensäulen-Chromatographie ohne angewendeten Druck (Schwerkraft gezogen)
Silica gel 60 is used as carriers, processing aids, anti-caking and free-flow agents in animal feed. Defoamer applications such as paint, food, paper, textile and other industrial applications. Synthetic silicon dioxides are used as a rheology control agent in plastics. It is also used in dry column chromatography without applied pressure (gravity pulled).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Silica gel 60
Namenshinweis With fluorescent indicator
Physikalische Form Pulver
Material Silica Gel
Menge 5 kg
Netzgröße 70-230 Mesh
Geruch Odorless
Partikelgröße 0.060 to 0.2mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Oberfläche 500 to 600m2/g