Learn More
MilliporeSigma™ Silica Gel 60G TLC Plates, Glass Backed
These new TLC silica gel 60G plates are recommended for customers in QA/QC labs using older Ph Eur monograph methods, which require TLC plates with gypsum binder.
Marke:  MilliporeSigma™ 1.00390.0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15510811
  • 180.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Silica gel coated with flourescent indicator F254
  • 20 x 20cm
  • Provided in packs of 25
  • For thin layer chromatography applications
Spezifikation
Spezifikation
25/Pk.
F254
20 x 20 cm
TLC Silica Gel 60 G F254
250 μm