Learn More
Alfa Aesar™ Kieselgel, hochreine TLC-Qualität, mit Gipsbindemittel
TLC-Plattenvorbereitung
Marke: Alfa Aesar™ 042763.A1
Weitere Details : CAS : 63231-67-4 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge | 1kg |
---|
Chemische Identifikatoren
63231-67-4 | |
78.098 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
Dihydroxy(oxo)silan |
H2O3Si | |
MFCD00011232 | |
14768 | |
O[Si](=O)O |
Spezifikation
Silica gel | |
63231-67-4 | |
1kg | |
MFCD00011232 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
Dihydroxy(oxo)silan | |
14768 | |
TLC, hohe Reinheit |
With gypsum binder | |
6 to 7 | |
H2O3Si | |
500 to 600m2/g, 60Å | |
O[Si](=O)O | |
78.098 | |
500 to 600m2/g |