Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Artikelnummer. 10534542 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200 mm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10534542 200 x 200 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10534542 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 809043
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Recommended for the separation of aflatoxins
TLC-Glasplatten, SIL G/UV 254
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Breite Palette an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) mit ca. 500 m2/g
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen von 0.75 ml/g
  • Partikelgröße 5–17 μm
  • Standardgüte
Dicke
  • Für analytische Platten 0.25 mm
  • Für präparative Platten 0.5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Manganaktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegenüber aggressiven Visualisierungsreagenzien beständig sind.
Spezifikation
Material Silica 60
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm