Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Unmodifizierte Kieselgelschichten auf Glasplatten für die HPTLC
Trennen Gemische mit scharfen Trennungen, kurzen Entwicklungszeiten und kurzen Migrationsentfernungen. Nano-SIL nicht modifizierte HPTLC-Silikaschichten auf Glasplatten haben eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten.
Marke:  Macherey-Nagel™ 811023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11814031
  • 432.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nano-Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 – 10 µm
  • Indikator: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
Spezifikation
Spezifikation
Kieselgel 60
60 Å
Glasplatten
0.75 ml/g
0.20 mm
2 bis 10 μm
50er-Packung
Gehäuse UV254
∼500 m2/g
100 x 200 mm