Learn More
Macherey-Nagel™ X50 DC-Fertigplatten Nano-SIL-PAH Format: 10x20 cm .
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel (SiOH) impregnated with caffeine for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silica 60 |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 10 x 20 cm |