Learn More
Ebro Electronic™ AX 110 Verlängerungskabel
Beschreibung
Verlängerungskabel für Sonden mit Lemosa-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verlängerungskabel für Sonden mit Lemosa-Anschluss |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Silikon |
| Modell | AX 110 |
| Gewicht (metrisch) | 0.12 kg |
| Produkttyp | Verlängerungskabel |
| Mehr anzeigen |