Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonstopfen mit umstülpbarem Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikon-Klapprandstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 467007-100
46.73 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11744598
  • 58.20 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Klapprand-Stopfen
  • Mit einer Doppeldichtung zur Sicherung des Behälterinhalts
  • Ideal zum Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Teil greift die Außenseite des Behälters, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
  • Der obere Hohlstopfen kann perforiert werden, um den Inhalt zu extrahieren, ohne den Stopfen zu entfernen, und bleibt auch nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
7.1 mm
Silikon
Silikonstopfen
1/Pckg.