Learn More
Silizium(IV)-oxid, 15 % in H2O, kolloidale Dispersion, Alfa Aesar™
Hochtemperatur-Binder, rutschfeste Beschichtungen für Papier, Petrochemie-Katalysatorträger und Binder
Marke: Alfa Aesar 036669.A7
Weitere Details : CAS : 7631-86-9 Netto-Gewicht : 5.00000kg
Menge | 5kg |
---|
Beschreibung
S.A. 650 m2/gChemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
Dioxosilan |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
Silicon(IV) oxide | |
7631-86-9 | |
MFCD00011232 | |
Immiscible with water. | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 | |
Flüssig | |
5kg |
15% in H2O | |
O2Si | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.09 | |
15% |