Learn More
Alfa Aesar™ Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 205 bis 245 m2/g.
Beschichtungen, Wärmedämmung, Silikone
Marke: Alfa Aesar™ 042782.A1
Weitere Details : CAS : 7631-86-9 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge | 1kg |
---|
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
Dioxosilan |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
Silicon (IV) oxide | |
7631-86-9 | |
SiO2 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 | |
Pulver | |
−325 Mesh | |
205 to 245m2/g | |
6 |
Amorphous fumed, surface treated | |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.09 | |
2.2 g/mL | |
Odorless | |
Weiß | |
1kg |