Learn More
Alfa Aesar™ Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 205 bis 245 m2/g.
Beschichtungen, Wärmedämmung, Silikone
26.12 € - 124.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11335607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
042782.18
50g
26.12 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11315607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
042782.30
250g
81.07 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11325607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
042782.A1
1kg
124.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
Dioxosilan
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spezifikation
Silicon (IV) oxide
7631-86-9
SiO2
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Pulver
−325 Mesh
205 to 245m2/g
6
Amorphous fumed, surface treated
O2Si
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan
24261
60.09
2.2 g/mL
Odorless
Weiß
50g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)