Learn More
Lauda™ Silikonöl
Artikelnummer. 10673503
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5L
Packungsgröße:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10673503 5L 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10673503 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. LZB 321
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5L
Temperaturbereich -50 bis +120 °C
Typ Silikonöl
Menge 5 l
Maximale Temperatur (metrisch) 120 °C
Viskosität 5 mm2/s bei 25 °C