Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, platinvernetzt
Dank der höheren Zugfestigkeit mit geringerer Neigung zu Rissen und mechanischen Schäden optimal für den Einsatz in Peristaltikpumpen geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10260kg
Beschreibung
Diese Schläuche sind geruchlos und frei von Verunreinigungen und reagieren nicht mit Chlor. Das Material dieser Schläuche zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften bezüglich Ozon, Temperatur und elektrischem Verhalten aus. Zudem sind die Schläuche sowohl innen als auch außen nahezu frei von Extrudiernähten, an denen sich bakteriologisch aktives Material ansammeln könnte. Die platinvernetzten Schläuche weisen eine höhere Durchsichtigkeit ohne Vergilbung auf, als dies bei peroxidelastifizierten Materialien zu erwarten ist.- Hervorragende Durchsichtigkeit
- IRHD-Härte 60° ±5°
- Zulassung durch FDA, BGA & WRC
- Temperaturbereich: -60 bis 200 °C
- Geeignet für Anwendungen in den Bereichen, Nahrungsmittel, Labor, Pharmazie und Medizin
- Antihaftend, hydrophob
- Hohe Beständigkeit gegen elektrische Spannung und Ozon
- Bohrung: 2 mm
- Wandstärke: 1 mm
- Außendurchmesser: 4 mm
Spezifikation
FDA-, BGA- und WRC-zugelassen | |
4 mm | |
Lebensmittel, Labor, Pharmazie und Medizin |
Silikon | |
1 mm |