Learn More
Cole-Parmer™ Silikon 210 Badflüssigkeit
Marke: Cole-Parmer™ 01294-60
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
Spezifikation
–65 bis 280 °C | |
Silikon 210 Badflüssigkeit | |
198 cp bei 26 °C |