Learn More
Duran™ Silikon-Flaschenhalter
Marke: Duran™ 292135401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Spezifikation
Halter, Flasche | |
Silikon | |
Runde und quadratische Flaschen | |
1er-Packung | |
165 mm |
Grau | |
Stabilisierung von Laborflaschen während des Filtrier-, Dosier- und Pipettiervorgangs | |
1er-Packung | |
75 bis 120 mm |