Learn More
Ebro Electronic™ Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K
Verlängerungskabel, Silikon
107.00 € - 177.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extension cable for probes with lemosa connector
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
10269659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ebro Electronic™
1341-2626
1 m
107.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11773489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ebro Electronic™
1341-2627
2,5 m
177.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU
Extension cable for probes with lemosa connector
250 mm
0.12 kg
TFN 520
Single-use
30 mm
Silikon
Verlängerungskabel
100 mm