Learn More
Sartorius™ Silikondichtungen
20.95 €
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10613772
|
Sartorius™
6980570 |
20,5 x 26,5 x 0,5 mm |
20.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10679602
|
Sartorius™
6980569 |
14,9 mm |
20.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Silikon | |
Dichtung | |
10/Packung |