Learn More
Sartorius™ O-Ring aus Silikon
Artikelnummer. 10517821 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10517821 40 x 5 mm 1 Stück
10430873 45 x 3 mm -
10337221 40 x 2 mm 1 Stück
10761553 42 x 3mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10517821 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. 6980110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Polycarbonat-In-Line-Filterhalter
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Material Silikon
Größe 40 x 5 mm