Learn More
Ismatec™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Beschreibung
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,06 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | Pumpenserie C/L (Microbore/Autoanalyse) |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | 42 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 230 °C |
| Produkttyp | Verlängerungsschlauch für Pumpe |