Learn More
JG Finneran Associates™ Silikon/PTFE-Dichtungen
Artikelnummer. 10490271
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10490271 8 mm 1000 Stück
10480271 13 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490271 Lieferant JG Finneran Associates™ Lieferanten-Nr. 60655008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Silikon-/PTFE-Dichtungen sind für Fläschchen mit Schraubverschlüssen konzipiert.
  • Septen aus Silikon/PTFE für Schraubverschlüsse
  • Verschiedene 13 mm-Septen erhältlich
  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon
Farbe Rot
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 8 mm