missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JG Finneran Associates™ Silikon/PTFE-Dichtungen

Artikelnummer. p-8009579
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10490271 8 mm 1000 Stück
10480271 13 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10490271 Lieferant JG Finneran Associates™ Lieferanten-Nr. 60655008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Silikon-/PTFE-Dichtungen sind für Fläschchen mit Schraubverschlüssen konzipiert.

  • Septen aus Silikon/PTFE für Schraubverschlüsse
  • Verschiedene 13 mm-Septen erhältlich
  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet

Spezifikation

Material (Auskleidung) Silikon
Farbe Rot
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 8 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.