missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megro™ Silicone Resuscitator for Adults

Product Code. 15805462
Change view
Click to view available options
Size:
Adult
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size
15805462 Adult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15805462 Supplier Megro™ Supplier No. WEI 11103

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Autoclavable up to 124°C.

  • 1600mL silicone bag
  • With pressure relief valve
  • Grade 5
  • Reservoir valve included
  • Oxygen reservoir of 2600mL

Spezifikation

Product Type Resuscitator
Color Transparent
Material Silicone
Includes Pressure relief valve, oxygen reservoir, reservoir valve
For Use With (Application) Adult use
Size Adult
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.