Learn More
Buerkle™ HotGrip™ Handschutz
Artikelnummer. 10185322 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Schützt Daumen und 1 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen
Schützt Daumen und 2 bis 3 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen
Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Erfrierungen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10185322 Weiß Schützt Daumen und 1 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen 1 Stück
10074112 Rot Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Erfrierungen 1 Stück
10700034 Weiß Schützt Daumen und 2 bis 3 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185322 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 97680002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Silikonkautschuk für hohe thermische Beständigkeit. Buerkle™ HotGrip™ Handschützer bewahren die Finger und Hände vor Verbrennungen und Erfrierungen.
  • Beständig gegen Temperaturen von –50 bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
  • Tiefgefrorene, heiße oder kochende Substanzen und Geräte können sicher gehandhabt und positioniert werden.
  • Silikongummi ist extrem elastisch und rutschfest; ideal für glatte Oberflächen
  • Sicherer Halt 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikonkautschuk
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Daumen und 1 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen