Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, für Gewinde GL, ohne PTFE-Stulpe
Dichtung für Schraubverbindungsverschluss.
Marke: DWK Life Sciences 286204801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT.Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Rohren- Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT
Spezifikation
32 mm | |
10 St./Packung | |
42 mm |
Befestigen von Röhrchen; Abdichtung | |
Silikon | |
GL 45 |