Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905917
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Orange | |
13 bis 16 mm | |
10/Pckg. | |
15 mm |
Stopfen | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
Silikon |