Learn More
Heidolph™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10117801 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
3,1 mm
7,9 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10117801 3,1 mm 1 Stück
10751673 7,9 mm 1 Stück
10711103 0,8 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10117801 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5253600000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Ein- und Mehrkanalpumpen (nicht geeignet für kleine Kassetten)
  • Applikation: Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.
  • Eigenschaften:
    • Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
    • Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
    • Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität
    • Absolut inert, Weichmacher-frei.
  • Material: Polydimethylsiloxan mit Siliziumerde und Silikonadditiven; durchscheinend weiß; ausgezeichnete Beständigkeit gegen Anfangsdruck
  • Erfüllt die CE-Normen: USP-Klasse VI, FDA, erfüllt GLP und NSF
  • Temperaturbereich: -80 bis +200 °C
  • Sterilisation: Kann bei 1 bar 30 min autoklaviert oder durch Bestrahlung sterilisiert werden
  • Einschränkung: Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,1 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 6,3 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1 m
Dicke (angloamerikanisch) 1,6 mil
Zur Verwendung mit Einkanalpumpen
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 1,6 mm
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 0,7/1,7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Schläuche