Beschreibung
- Applikation: Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.
- Eigenschaften:
- Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
- Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
- Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität
- Absolut inert, Weichmacher-frei.
- Material: Polydimethylsiloxan mit Siliziumerde und Silikonadditiven; durchscheinend weiß; ausgezeichnete Beständigkeit gegen Anfangsdruck
- Erfüllt die CE-Normen: USP-Klasse VI, FDA, erfüllt GLP und NSF
- Temperaturbereich: -80 bis +200 °C
- Sterilisation: Kann bei 1 bar 30 min autoklaviert oder durch Bestrahlung sterilisiert werden
- Einschränkung: Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,9 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,9 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2,5 mil |
| Zur Verwendung mit | Einkanalpumpen |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Schlauchgröße | 12,9 mm |
| Mehr anzeigen |