missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Verschlusskappe aus Versilic™-Silikon
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Silicone Versilic™ Kappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
17.05 € - 27.45 €
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11794568
|
Saint-Gobain
26302710 |
Durchmesser Boden: 21 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11704578
|
Saint-Gobain
26302910 |
Durchmesser Boden: 23 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11724578
|
Saint-Gobain
26303405 |
Durchmesser oben: 35 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11784568
|
Saint-Gobain
26302420 |
Durchmesser Boden: 18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11714578
|
Saint-Gobain
26303110 |
Durchmesser Boden: 26 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silikon |