Beschreibung
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Einfach zu reinigen
- Für große Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |