Learn More
Sampling Systems™ Silo Rocket Probenehmer
Ideal für die Probenahme von Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln. Der Sampling Systems™ raketenförmige Silo-Probenehmer ermöglicht die schnelle Probenahme von Pulvern und Granulaten in Silos, Tankern und allgemeinen Großbehältern.
Marke:  Sampling Systems™ 1985A-2000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.48000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899301
  • 1925.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Einfach zu reinigen
  • Für große Proben
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Edelstahl (316L)
500 ml
2000 mm