Learn More
Tocris Bioscience™ Silodosin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797376
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18797376 10 mg 10 Milligramm
18799096 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18797376 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6663/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective α1A adrenoceptor antagonist (Ki = 0.036 nM)
Silodosin is a selective α1A adrenoceptor antagonist (Ki = 0.036 nM). Displays >55 fold selectivity for α1A over α1B and α1D. Inhibits norepinephrine-induced [Ca2+]I increase in α1A expressing CHO cells (IC50 = 0.32 nM). Inhibits norepinephrine-induced contraction of isolated human prostate tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide
CAS 160970-54-7
Menge 10 mg
Summenformel C25H32F3N3O4
Formelmasse 495.53
Reinheit 98%